Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin dihydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081862
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11430033
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12107.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 637-01-4 | C10H18Cl2N2 | 237.168 g/mol
N,N,N',N'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (TMPD) is an oxidizable compound that serves as a reducing co-substrate for heme peroxidases. It is also used as a test reagent in microbiology for the classification of cytochrome oxidase positive aerobic microorganisms. It finds application as a detection of peroxidases on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-Phenylendiamin-Dihydrochlorid (TMPD) ist eine oxidierbare Verbindung, die als reduzierendes Co-Substrat für Hämeperoxidasen dient. Es wird auch in der Mikrobiologie als Testreagenz bei der Klassifizierung von Cytochromoxidase-positiven aeroben Mikroorganismen verwendet. Es wird als Nachweismittel von Peroxidasen auf Polyacrylamidgelen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Wasser und phosphatgepufferter Kochsalzlösung bei pH 7.2.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-01-4
Summenformel C10H18Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 237.168
MDL-Nummer MFCD00012482
InChI-Schlüssel FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC-Name 1-N,1-N,4-N,4-N-Tetramethylbenzol-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride
Schmelzpunkt ∽228°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 10 g
Beilstein 5132096
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,water and phosphate buffered saline at pH 7.2.
Formelmasse 237.17
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediaminedihydrochloride