Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin dihydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N,N,N',N'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (TMPD) is an oxidizable compound that serves as a reducing co-substrate for heme peroxidases. It is also used as a test reagent in microbiology for the classification of cytochrome oxidase positive aerobic microorganisms. It finds application as a detection of peroxidases on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-Phenylendiamin-Dihydrochlorid (TMPD) ist eine oxidierbare Verbindung, die als reduzierendes Co-Substrat für Hämeperoxidasen dient. Es wird auch in der Mikrobiologie als Testreagenz bei der Klassifizierung von Cytochromoxidase-positiven aeroben Mikroorganismen verwendet. Es wird als Nachweismittel von Peroxidasen auf Polyacrylamidgelen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Wasser und phosphatgepufferter Kochsalzlösung bei pH 7.2.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∼228°C (decomposition) |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 5132096 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide,water and phosphate buffered saline at pH 7.2. |
| Formelmasse | 237.17 |
| Reinheit (%) | ≥98% |