Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetramethyl-p-Phenylendiamindihydrochlorid, 99 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 220°C to 224°C |
| Farbe | Beige bis Grau |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98+% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | C6H4[N(CH3)2]2·2HCl |
| Menge | 25 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.