Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin-Dihydrochlorid, 98+%, Extra rein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10636082 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10636082 5 g 5 Gramm
10326440 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636082 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/0960/44
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 637-01-4
Summenformel C10H18Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 237.168
MDL-Nummer 12482
InChI-Schlüssel FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC-Name 1-N,1-N,4-N,4-N-Tetramethylbenzol-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Spezifikation
Schmelzpunkt 220 °C
Farbe Beige-Grau
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 5 g
Formelmasse 237,17 g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.