Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)-uronium Hexafluorphosphat, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11936701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11936701 25 g 25 Gramm
11946701 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440600250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 265651-18-1
Summenformel C9H16F6N3O3P
Molekulargewicht (g/mol) 359.21
MDL-Nummer MFCD01863753
InChI-Schlüssel STWZCCVNXFLDDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hstu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hstu n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium hexafluorophosphate, ambotzrl-1039, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronim hexafluorophosphate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uroniumhexafluorophosphate
PubChem CID 16211151
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 213°C to 215°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 29.34 to 30.85% C, 11.41 to 11.99% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 25 g
IUPAC-Name [(Dimethylamino)[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]methyliden]dimethylazanium; Hexafluor-λ⁵-phosphanuid
Formelmasse 359.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HSTU
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.