Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uroniumtetrafluorborat, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11986701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11986701 1 g 1 Gramm
11996701 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 125700-69-8
Summenformel C12H16BF4N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 349.10
MDL-Nummer MFCD00077730
InChI-Schlüssel FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tdbtu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 1,1,3,3-tetramethyl-2-4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, tdbtu; n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, pubchem12760, acmc-1cac0, d04fkx
PubChem CID 10882602
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C2C1=O)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Elementanalytik 40.67 to 41.91% C, 19.76 to 20.36% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 1 g
IUPAC-Name [(dimethylamino)[(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)oxy]methylidene]dimethylazanium; tetrafluoroboranuide
Formelmasse 349.1
Physikalische Form Powder or Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TDBTU
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.