Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin |
| CAS | 110-18-9 |
| Prozentgehaltsbereich | > 99 % |
| Summenformel | C6H16N2 |
| Menge | 25 ml |
| Synonym | n,n,n',n'-Tetramethylethylenediamin, 1,2-bis-Dimethylaminoethan, Tetramethylethylendiamin, Tetramethyldiaminethan, Propamin d, n1,n1,n2,n2-Tetramethylethan-1,2-diamin, 1,2-Ethandiamin, n,n,n',n'-Tetramethyl, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
| InChI-Schlüssel | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)CCN(C)C |
| IUPAC-Name | N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.208 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- TEMED, Electrophoresis Grade
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine