Learn More
N,N,N‘,N‘-Tetraacetylethylendiamin, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15212530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15212530 50 g 50 Gramm
11306906 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15212530 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04353.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N,N,N′,N′-Tetraacetylethylendiamin wird als Peroxid-Bleichmittel in Haushaltswaschmitteln und für Zellstoff verwendet. Dient auch als wichtiger Bestandteil von Waschmitteln und Bleichmitteln, wo es als Aktivator für aktive Sauerstoffbleichmittel wie Natriumperborat, Natriumpercarbonat, Natriumperphosphat und Natriumpersulfat verwendet wird. Reagiert mit dem Perhydroxylanion HO2- in Gegenwart einer wässrigen alkalischen Lösung zur Herstellung von Triacetylethylendiamin und Diacetylethylendiamin unter Freisetzung von Peressigsäure, einem schnell wirkenden Bleichmittel.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methylenechlorid. Schwer löslich in Wasser und Aceton.
Hinweise
Unverträglich mit Basen und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10543-57-4
Summenformel C10H16N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 228.248
MDL-Nummer MFCD00014967
InChI-Schlüssel BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraacetylethylenediamine, n,n,n',n'-tetraacetylethylenediamine, taed, tetracetylethylenediamine, acetamide, n,n'-1,2-ethanediylbis n-acetyl, n,n'-ethylenebis n-acetylacetamide, unii-p411ed0n2b, n,n'-ethane-1,2-diyl bis n-acetylacetamide, n-acetyl-n-2-diacetylamino ethyl acetamide
PubChem CID 66347
IUPAC-Name N-Acetyl-N-[2-(diacetylamino)ethyl]acetamid
SMILES CC(=O)N(CCN(C(=O)C)C(=O)C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine
Schmelzpunkt 149°C to 153°C
Menge 50 g
Beilstein 1795711
Merck Index 14,9028
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methylenechloride. Slightly soluble in water and acetone.
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 99%