Learn More
N,N'-Methylenbisacrylamid, PlusOne™, Cytiva
Artikelnummer. 11514995 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11514995 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11514995 Lieferant Life Science products Cytiva Lieferanten-Nr. 17130402
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein allgemeines Vernetzungsmittel, das mit Acrylamid für PAGE-Verfahren verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N'-Methylenbisacrylamid
Physikalische Form Pulver
CAS 110-26-9
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich > 99.9 %
Summenformel C7H10N2O2
InChI-Schlüssel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC-Name N-[(Prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Formelmasse 154.17