Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Methylenbisacrylamid, ≥99 %, Elektrophorese-Gütegrad
Artikelnummer. 15460637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460637 250 g 250 Gramm
15440637 25 g 25 Gramm
15450637 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460637 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66710.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
N,N'-Methylenebisacrylamide is used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. It has also been used as a test compound for studying the biochemical isolation of insoluble Tau in transgenic mouse models of tauopathy by examining the two main isolation methods sarkosyl and formic acid extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Methylenbisacrylamid wird bei der Herstellung von Polyacrylamid-Gelen zur elektrophoretischen Trennung von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet. Es wurde auch als Testverbindung für die Untersuchung der biochemischen Isolierung von unlöslichem Tau in transgenen Mausmodellen der Tauopathie verwendet, indem die beiden wichtigsten Isoliermethoden Sarkosyl- und Ameisensäure-Extraktion untersucht wurden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder Methanol
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Licht, Wärme, Luft und Oxidationsmitteln. Bei -4 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-26-9
Summenformel C7H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.169
MDL-Nummer MFCD00008625
InChI-Schlüssel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC-Name N-[(Prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Methylenebisacrylamide
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Dichte 1.235 g/mL
Menge 250 g
Beilstein 1706297
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water or methanol
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) ≥99%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Pulver