Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Methylen-bis-Acrylsäureamid, ≥ 99 %, für die Biochemie, geeignet für die Elektrophorese
Artikelnummer. 10226120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10226120 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10194030 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10195533 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10226120 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 164790250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-26-9
Summenformel C7H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.169
MDL-Nummer MFCD00008625
InChI-Schlüssel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym MBA
PubChem CID 8041
IUPAC-Name N-[(Prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Spezifikation
Extinktion (1% aq. soln.) (1 cm cell), (1% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Chemischer Name oder Material N, N';-Methylenebisacrylamide
Namenshinweis For electrophoresis, For biochemistry
Physikalische Form Feine Nadeln - wie Kristalle oder Kristallpulver
Acrylsäure 0.02% max.
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 5.31 (Air = 1.0)
Farbe Weiß
pH 5 (2.5% min. aq. soln.)
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (H2C=CHCONH)2CH2
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.