Learn More
N,N'-Methylenbisacrylamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11351677 500 g 500 Gramm
11341677 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04694.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.75 CHF
    119.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 14.10 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
N,N'-Methylenebisacrylamide is used as an intermediate and cross-linking agent utilized in the preparation of polymers like polyacrylamide. It is also used in biochemistry for the preparation of polyacrylamide gels, which is useful for the electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Further, it is employed in the synthesis of acrylic resin and adhesives. In addition to this, it is used as a plugging agent in oilfield drilling and construction grouting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Methylenbisacrylamid wird als Zwischen- und Vernetzungsmittel bei der Herstellung von Polymeren wie Polyacrylamid verwendet. Wird auch in der Biochemie zur Herstellung von Polyacrylamidgelen verwendet, die für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäuren und Proteinen geeignet sind. Wird darüber hinaus bei der Synthese von Acrylharz und Klebstoffen eingesetzt. Wird darüber hinaus als Stopfenmittel im Ölfeldbohr- und Bauverguss eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Unverträglich mit Säuren, Laugen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Eisen, Eisensalzen, Kupfer, Aluminium, Messing und Radikalinitiatoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-26-9
Summenformel C7H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.169
MDL-Nummer MFCD00008625
InChI-Schlüssel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC-Name N-[(Prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Methylenebisacrylamide
Schmelzpunkt >300°C
Dichte 1.235
Menge 500 g
Beilstein 1706297
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and methanol.
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene diacrylamide