Learn More
N,N'-Methylen-Bis-Acrylamid, ultrarein, 5 g MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491532 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11491532 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11491532 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04800172
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
110-26-9 Reinheit: 99,9 % (290 nm): << 0,2 Acrylsäuregehalt: < <0,02 % Hochreiner Vernetzer für präzise, kritische PAGE-Gele. Kann in UV-Scanning-Gelen verwendet werden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N«-Methylene-Bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Menge 5 g
Summenformel C7H10N2O2
InChI-Schlüssel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC-Name N-[(Prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041