Learn More
N-n-Hexylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451818
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15451818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55524.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4746-32-1
Summenformel C12H19N
Molekulargewicht (g/mol) 177.291
MDL-Nummer MFCD00462723
InChI-Schlüssel OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47
PubChem CID 138340
IUPAC-Name N-Hexylanilin
SMILES CCCCCCNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-n-Hexylaniline
Farbe Farblos bis braun
Dichte 0.899g/mL
Siedepunkt 140°C to 145°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.5230
Menge 25 g
Formelmasse 177.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig