Learn More
N-n-Hexylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-n-Hexylaniline |
| Farbe | Farblos bis braun |
| Dichte | 0.899g/mL |
| Siedepunkt | 140°C to 145°C (15 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.5230 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 177.29 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Flüssig |