Learn More
N,N'-Disuccinimidylcarbonat, tech. 85 %, Rest N-Hydroxysuccinimid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342509 1 g 1 Gramm
11352509 5 g 5 Gramm
11362509 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26629.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 74124-79-1 | C9H8N2O7 | 256.17 g/mol
N,N'-Disuccinimidyl carbonate is used to prepare cleavable linker succinimide vinylsufonylethyl carbonate for thiol modified-DNA. It serves as a reagent for the synthesis of carbamates. Further, it is used as a coupling reagent as well as in the preparation of N-succinimidyl esters of N-protected amino acids, activated carbonate and coupling of ligand to proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Disuccinimidyll-Karbonat wird zur Herstellung von spaltbarem Linker-Succinimid-Vinylsufonylethyl-Karbonat für Thiol-modifizierte DNA verwendet. Dient als Reagenz für die Synthese von Carbamaten. Wird weiterhin als Kopplungsreagenz sowie bei der Herstellung von N-Succinimidyl-Estern von N-geschützten Aminosäuren, Aktivkarbonat und Kopplung von Liganden an Proteine eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, heißem Pyridin, Acetonitril und den meisten organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74124-79-1
Summenformel C9H8N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 256.17
MDL-Nummer MFCD00009767
InChI-Schlüssel PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-disuccinimidyl carbonate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n,n'-disuccinimidylcarbonate, di succinimido carbonate, disuccinimidyl carbonate, di n-succinimidyl carbonate, n,n-disuccinimidyl carbonate, dsc, disuccinimido carbonate, pubchem12700
PubChem CID 676246
IUPAC-Name Bis(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-Carbonat
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Disuccinimidyl carbonate
Schmelzpunkt 190°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest-N-Hydroxysuccinimid
Menge 1 g
Beilstein 1499137
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,hot pyridine,acetonitrile and most organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 256.17
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch