Learn More
N,N-Dipropyl-1-propanamin, TRC
Artikelnummer. 30377932
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377932 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377932 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49692050G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tripropylamine
CAS 102-69-2
Summenformel C9 H21 N
Menge 50 g
Synonym Tripropylamine, 1-Propanamine, N,N-dipropyl-, Tripropylamine (6CI,8CI), N,N-Dipropyl-1-propanamine, N,N,N-Tri-n-propylamine, Propyldi-n-propylamine, Tri-n-propylamine
InChI-Formel InChI=1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
SMILES CCCN(CCC)CCC
IUPAC-Name N,N-Dipropylpropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 143.27
Formelmasse 143.1674