Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Dipropyl-1-propanamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Tripropylamine |
| CAS | 102-69-2 |
| Summenformel | C9 H21 N |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Tripropylamine, 1-Propanamine, N,N-dipropyl-, Tripropylamine (6CI,8CI), N,N-Dipropyl-1-propanamine, N,N,N-Tri-n-propylamine, Propyldi-n-propylamine, Tri-n-propylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCN(CCC)CCC |
| IUPAC-Name | N,N-Dipropylpropan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.27 |
| Formelmasse | 143.1674 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?