Learn More
N,N'-Diphenylbenzidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494874 5 g 5 Gramm
11404884 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494874 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13802.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 531-91-9 | C24H20N2 | 336.44 g/mol
N,N'-Diphenylbenzidine is an indicator suitable for redox titrations, e.g. with dichromate or cerium(IV) sulfate 1,2. It is also used as intermediates in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Diphenylbenzidin ist ein geeigneter Indikator für Redoxtitrationen, z. B. mit Dichromat oder Cer(IV)-Sulfat1,2. Es wird auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht über 23 °C lagern. Nicht in der Nähe starker Basen lagern. Starke Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-91-9
Summenformel C24H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 336.44
MDL-Nummer MFCD00003016
InChI-Schlüssel FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine
PubChem CID 68280
IUPAC-Name 4-(4-Anilinophenyl)-N-phenylanilin
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material N,N'-Diphenylbenzidine
Schmelzpunkt 246°C to 250°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2220993
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3319
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 336.44
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.