Learn More
N,N'-Diphenylbenzidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N,N'-Diphenylbenzidine is an indicator suitable for redox titrations, e.g. with dichromate or cerium(IV) sulfate 1,2. It is also used as intermediates in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N′-Diphenylbenzidin ist ein geeigneter Indikator für Redoxtitrationen, z. B. mit Dichromat oder Cer(IV)-Sulfat1,2. Es wird auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht über 23 °C lagern. Nicht in der Nähe starker Basen lagern. Starke Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N'-Diphenylbenzidine |
| Schmelzpunkt | 246°C to 250°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2220993 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Merck Index | 14,3319 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 336.44 |
| Reinheit (%) | 98% |