Learn More
N,N'-Dimethylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30370079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30370079 1 Kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370079 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4797531KG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl urea
CAS 96-31-1
Summenformel C3 H8 N2 O
Menge 1 Kg
Synonym N,N′-Dimethylurea, Dimethylcarbamide
InChI-Formel InChI=1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
SMILES CNC(=O)NC
IUPAC-Name 1,3-Dimethylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Formelmasse 88.0637