Learn More
N,N'-Dimethylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30388627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 Kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388627 2.5 Kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388627 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4797532.5KG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl urea
CAS 96-31-1
Summenformel C3 H8 N2 O
Menge 2.5 Kg
Synonym N,N′-Dimethylurea, Dimethylcarbamide
InChI-Formel InChI=1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
SMILES CNC(=O)NC
IUPAC-Name 1,3-Dimethylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Formelmasse 88.0637