Learn More
N,N'-Dimethylharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459247 250 g 250 Gramm
11458770 500 g 500 Gramm
11449247 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21329.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 96-31-1 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-31-1
Summenformel C3H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00008286
InChI-Schlüssel MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylurea, sym-dimethylurea, urea, n,n'-dimethyl, dimethylurea, symmetric dimethylurea, urea, 1,3-dimethyl, n,n'-dimethylharnstoff, 1,3-dimethyl urea, n,n'-dimethylharnstoff german, unii-wam6dr9i4x
PubChem CID 7293
ChEBI CHEBI:80472
IUPAC-Name 1,3-Dimethylharnstoff
SMILES CNC(=O)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dimethylurea
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 268°C to 270°C (decomposition)
Flammpunkt 157°C (314°F)
Menge 250 g
Beilstein 1740672
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 98%