Learn More
N,N-Dimethylharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321817
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11321817 10 g 10 Gramm
11331817 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05065.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 598-94-7 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-94-7
Summenformel C3H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00007959
InChI-Schlüssel YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylurea, urea, n,n-dimethyl, asym-dimethylurea, urea, dimethyl, urea, 1,1-dimethyl, n,n-dimethylharnstoff german, n,n-dimethylharnstoff, dimethyl urea, 1.1-dimethylurea, 1,1-dimethyl-urea
PubChem CID 11737
IUPAC-Name 1,1-Dimethylharnstoff
SMILES CN(C)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylurea
Schmelzpunkt 178°C to 183°C
Dichte 1.255
Menge 10 g
Beilstein 1740666
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 98%