Learn More
N,N-Dimethylsulfamid, TRC
Artikelnummer. 30376967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376967 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376967 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD479280100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylsulfamide
CAS 3984-14-3
Summenformel C2 H8 N2 O2 S
Menge 100 mg
Synonym N,N-Dimethylsulfamide, DMSA, DMSA (tolylfluanid metabolite), Dimethylsulfamide
InChI-Formel InChI=1S/C2H8N2O2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3,(H2,3,5,6)
SMILES CN(C)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name [Methyl(sulfamoyl)amino]methan
Molekulargewicht (g/mol) 124.16
Formelmasse 124.0306