Learn More
N,N-Dimethylsulfamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylsulfamide |
| CAS | 3984-14-3 |
| Summenformel | C2 H8 N2 O2 S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | N,N-Dimethylsulfamide, DMSA, DMSA (tolylfluanid metabolite), Dimethylsulfamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H8N2O2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3,(H2,3,5,6) |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-Name | [Methyl(sulfamoyl)amino]methan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 124.16 |
| Formelmasse | 124.0306 |