Learn More
N,N-Dimethylpyridin-4-amin, Mikromol™
Beschreibung
N,N-Dimethylpyridin-4-amin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Dimethylaminopyridine |
| CAS | 1122-58-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Dimethylaminopyridine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H10 N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Valaciclovir Hydrochloride Imp. G (EP), Valaciclovir Imp. G (EP), Valacyclovir USP Related Compound G, Valacyclovir USP RC G, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, Valaciclovir Hydrochloride, Anhydrous Imp. G (EP), Valacyclovir Related Compound G, Valaciclovir Hydrochloride Impurity G, Valaciclovir Impurity G |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccncc1 |
| IUPAC-Name | N,N-Dimethylpyridin-4-amin |
| Mehr anzeigen |