missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Dimethylpiperazine, TRC

Artikelnummer. 30375908
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30375908 500 mg
30378142 1 g
30372818 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30375908 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD481298500MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 106-58-1
Summenformel C6 H14 N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
Synonym N,N'-Dimethylpiperazine, Piperazine, 1,4-dimethyl-, 1,4-Dimethylpiperazine, Addocat 117, Jeffcat DMP, Lupetazine, N,N'-Dimethylpiperazine, NSC 41177, RCA 117, Texacat DMP, AH 1243X
IUPAC-Name 1,4-dimethylpiperazine
SMILES CN1CCN(C)CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N,N'-Dimethylpiperazine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
Formelmasse 114.1157
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.