Learn More
N,N'-Dimethylpiperazin 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10254380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10254380 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10783651 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10254380 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 116650050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 106-58-1 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-58-1
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00006156
InChI-Schlüssel RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
PubChem CID 7818
IUPAC-Name 1,4-Dimethylpiperazin
SMILES CN1CCN(CC1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N'-Dimethylpiperazine
Namenshinweis 98.5%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8520g/mL
Siedepunkt 130°C to 133°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4453 to 1.4473
Menge 5 mL
Beilstein 23, 7
Relative Dichte 0.852
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Viskosität 1.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98.50%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Dimethylpiperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.