Learn More
N,N-Dimethylhexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10636111 5 g Glasflasche 5 Gramm
10026403 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314740050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4385-04-0 | C8H19N | 129.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4385-04-0
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.25
MDL-Nummer MFCD00009522
InChI-Schlüssel QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t
PubChem CID 78090
IUPAC-Name N,N-Dimethylhexan-1-amin
SMILES CCCCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylhexylamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.7440g/mL
Siedepunkt 146°C to 150°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5N(CH3)2
Brechungsindex 1.4126 to 1.4146
Menge 5 g
Relative Dichte 0.744
Formelmasse 129.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit