missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Dimethylhexadecylamin-N-Oxid, TRC

Artikelnummer. 30352773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352773 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30352773 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD405920500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7128-91-8
Summenformel C18H39NO
Molekulargewicht (g/mol) 285.52
Synonym Admox 16, Ammonyx CO, Aromox DM 16, Aromox DM 16D, Aromox DM 16D-M, Barlox 16, Barlox 16S, Cetamine Oxide, Cetyldimethylamine oxide, Conco XAC, Dimethylcetylamine oxide, Dimethylhexadecylamine oxide, Dimethylpalmitylamine oxide, Hexadecyldimethylamine N-oxide, Hexadecyldimethylamine oxide, N,N-Dimethyl-1-hexadecanamine oxide, N,N-Dimethyl-N-hexadecylamine N-oxide, N,N-Dimethyl-n-hexadecylamine oxide, N,N-Dimethylhexadecylamine oxide, N-Cetyldimethylamine Oxide, N-Hexadecyl-N,N-dimethylamine oxide, N-Palmityl-N,N-dimethylamine oxide, Palmityldimethylamine oxide
IUPAC-Name N,N-Dimethylhexadekan-1-Aminoxid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylhexadecylamine-N-Oxide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H39NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2,3)20/h4-18H2,1-3H3
Formelmasse 285.3032
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.