Learn More
N,N-Dimethylguanidinsulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10730565 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10730565 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
10657941 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10442971 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10730565 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 408350100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 598-65-2 | 0·5 H2SO4 | 272.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-65-2
Summenformel 0·5 H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 272.32
MDL-Nummer MFCD00013131
InChI-Schlüssel QSCHFHVDZCPIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dimethylguanidine sulfate 2:1, guanidine, n,n-dimethyl-, sulfate 2:1, bis dimethylguanidine ; sulfuric acid, 1,1-dimethylguanidine hemisulfate, pubchem19198, guanidine,n,n-dimethyl, 1,1-dimethyl guanidinium sulfate, 1,1-dimethylguanidine sulfate salt, 1,1-dimethylguanidinium sulphate 2:1
PubChem CID 69024
IUPAC-Name 1,1-Dimethylguanidin;schwefelsäure
SMILES CN(C)C(=N)N.CN(C)C(=N)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylguanidine sulfate
Namenshinweis 93%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 280.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH)2NC(NH)NH2)2·H2SO4
Menge 10 g
Beilstein 04,II,574
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 490g/L (20°C)
Formelmasse 272.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver