Learn More
N,N-Dimethylglycin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423138 5 g 5 Gramm
11433138 25 g 25 Gramm
11443138 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18892.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2491-06-7 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
N,N-Dimethylglycine (DMG) is a natural N-methylated glycine that is used in comparative analysis with other N-methylated glycines such as sarcosine and βine. Used in the development of glycine-based ionic liquids and emulsifiers. Also it is potentially useful as a biomarker of protein degradation in COPD patients. DMG is used as a substrate to identify, differentiate and characterize amino acid methyltransferase(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylglycin (DMG) ist ein natürliches N-methyliertes Glycin, das in der Vergleichsanalyse mit anderen N-methylierten Glycinen wie Sarcosin und βin eingesetzt wird. Wird bei der Entwicklung von auf Glycin basierenden ionischen Flüssigkeiten und Emulgatoren verwendet. Außerdem hat es einen potenziellen Nutzen als Biomarker für den Proteinabbau bei COPD-Patienten. DMG wird als Substrat zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Aminosäure-methyltransferase(n) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (fast transparent).
Hinweise
Hygroskopisch, von Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2491-06-7
MDL-Nummer MFCD00012610
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylglycine hydrochloride
Schmelzpunkt 189°C to 194°C
Summenformel C4H10ClNO2
Menge 5 g
Beilstein 3910578
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3244
Synonym n,n-dimethylglycine hydrochloride, dimethylglycine hydrochloride, glycine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, n-methylsarcosine hydrochloride, n,n-dimethylglycine hcl, dimethylamino acetic acid hydrochloride, unii-yxk75eae92, yxk75eae92, n,n-dimethylaminoacetic acid hydrochloride, 2-dimethylamino acetic acid hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (almost transparency).
InChI-Schlüssel FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CC(=O)O.Cl
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)essigsäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 139.58
PubChem CID 75605
Formelmasse 139.58
Reinheit (%) 99%