Learn More
N,N-Dimethylformamid-Diethylacetal, TRC
Product Code. 30387042
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Unit Size:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30387042 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30387042 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD46960510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
CAS 1188-33-6
Summenformel C7 H17 N O2
Menge 10 g
Synonym Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine
InChI-Formel InChI=1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
SMILES CCOC(OCC)N(C)C
IUPAC-Name 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 147.22
Formelmasse 147.1259