Learn More
N,N-Dimethylformamid-Di-tert-butylacetal, TRC
Artikelnummer. 30388394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388394 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4649955G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal
CAS 36805-97-7
Summenformel C11H25NO2
Menge 5 g
Synonym 1,1-bis(1,1-Dimethylethoxy)-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethaneamine, DMF Di-tert-butyl Acetal, Di(tert-butoxy)(dimethylamino)methane, Di-tert-butoxymethyldimethylamine, Di-tert-butyl Dimethylformamide Acetal, Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal, N,N-DMF Di-tert-butyl Acetal
InChI-Formel InChI=1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
SMILES CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1,1-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]methanamin
Molekulargewicht (g/mol) 203.32
Formelmasse 203.1885