Learn More
N,N-Dimethylformamid-d7, TRC
Artikelnummer. 30041210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041210 5 g 5 Gramm
30040455 500 mg 500 Milligramm
30041087 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30041210 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4469975G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4472-41-7
Summenformel C3 2H7 N O
Molekulargewicht (g/mol) 80.14
Synonym DMF-d7, Dimethylformamide-d7, N,N-Dimethylformamide-d7, Perdeuterodimethylformamide
IUPAC-Name 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)formamid
SMILES [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide-d7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Formelmasse 80.0967
Reinheit (%) >95%