Learn More
N,N-Dimethylformamid-d7, für die NMR-Spektroskopie, 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16388186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 1mL
5 mL
10 ml
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 16388186
Marke: Thermo Scientific Acros 183600250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4472-41-7
Summenformel C3H7NO
MDL-Nummer MFCD00003286
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym dimethylformamide d, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, deuterated dmf, n,n-dimethylformamide-d7, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, dimethyl formamide-d7, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, dmf-d7, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide
PubChem CID 78225
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylformamide-d7
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5 atom % D
Dichte 1,0300 g/mL
Deuterium (D) Min. 99,4%
Flammpunkt 58 °C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1,428
Wasser Max. 0,1 % (coulometrisch)
Menge 25 mL
Strukturformel DCON(CD3)2
SMILES [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name N,N-Di(²H₃)methyl(²H)formamide
Molekulargewicht (g/mol) 80.14
Formelmasse 80.15
Güte NMR