Learn More
N,N-Dimethylformamid-d7, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051937
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
10g
5 x 1g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
4472-41-7
C3H7NO
80.138
MFCD00003286
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
78225
1-deuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)formamid
CN(C)C=O
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
4472-41-7
C3H7NO
80.138
MFCD00003286
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
78225
1-deuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)formamid
CN(C)C=O
It is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is also used as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide-d7
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,04 g/mL
Flammpunkt 58 °C (136 °F)
Geruch Amin-ähnlich
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Menge 1 g
Siedepunkt 153 °C
Strukturformel DCON(CD3)2
UN-Nummer UN2265
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 80.14
Reinheit (%) 99.5%