Learn More
N,N-Dimethylformamid, Biotechnologiequalität ≥ 99,9% Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 15615680
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15615680 2 l Glasflasche 2 Liter
15605680 1 l Glasflasche 1 Liter
15625680 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15615680 Lieferant Honeywell-Burdick and Jackson Lieferanten-Nr. 4944882L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Biotech-Qualität, ≥99,9 %
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
  • Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
  • Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylformamid, N,N-Dimethylmethanamid, N-Formaldimethylamin, Formamid, N,N-Dimethyl, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamid
pH 7 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt -61 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.944 g/ml
Menge 2 l
Explosionsgrenze 0.152
Flammpunkt 58 °C (136.4 °F)
Zündpunkt 833 °F
Geruch Schwach
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel HCON(CH3)2
Dampfdruck 2.7 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN2265
Beilstein 605365
Siedepunkt 152 °C bis 153 °C
Formelmasse 73.09 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 %