Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N-Dimethylformamid wird häufig als Lösungsmittel verwendet. Verwendung als Reagenz in der Bouveault-Aldehydsynthese und auch in der Vilsmeier-Haack-Reaktion. Wirkt als Katalysator bei der Synthese von Acylchloriden. Verwendung zur Trennung und Raffination von Rohöl aus Olefingas. DMF zusammen mit Methylenchlorid wirkt als Entferner von Anstrichen und Lacken. Wird zudem bei der Herstellung von Klebstoffen, Fasern und Folien verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Die Reaktion mit Natriumhydrid führt bei niedrigen Temperaturen zu exothermer Zersetzung. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamide |
| Schmelzpunkt | -61°C |
| Dichte | 0.944 |
| pH | 7 |
| Siedepunkt | 153°C |
| Flammpunkt | 57°C (135°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.431 |
| Menge | 10,000 mL |
| UN-Nummer | UN2265 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- N,N-Dimethylformamide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide