Learn More
Honeywell N,N-Dimethylformamid
Artikelnummer. 16625743 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
190 kg
Packungsgröße:
190 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16625743 190 kg 190 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16625743 Lieferant Honeywell Lieferanten-Nr. 15440S190KG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
(Purum).
  • (Purum).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Schmelzpunkt -61°C
CAS 68-12-2
CAS Min. % ≥90.00%
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00%
Dichte 0.94 g/cm3 (20°C)
Menge 190 kg
Flammpunkt 57.5°C (1.013.25 hPa)
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Purum
Summenformel C3H7NO
Dampfdruck 3.77 hPa at 20°C (68°F), 23 hPa at 50°C (122°F)
MDL-Nummer MFCD00003284
Viskosität 0.86 mPa.s (20°C)
UN-Nummer UN2265
Beilstein 605365
Konzentration ≤100.00%
Synonym DMF, Diemethyl formamide
Siedepunkt 152°C to 153°C (1,013 hPa)
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
Molekulargewicht (g/mol) 73.10