Learn More
N,N-Dimethylethylenediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It finds its application as an intermediate in the synthesis of Cefotiam. It is also used as a catalyst in the synthesis of allylic nitro compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es findet seine Anwendung als Zwischenprodukt in der Synthese von Cefotiam. Es wird auch als Katalysator bei der Synthese allylischer Nitroverbindungen eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylethylenediamine |
| Schmelzpunkt | <-70°C |
| Dichte | 0.81 |
| Siedepunkt | 107°C |
| Flammpunkt | 12°C (53°F) |
| Strukturformel | (CH3)2NCH2CH2NH2 |
| Brechungsindex | 1.427 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2733 |
| Beilstein | 605279 |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- N,N-Dimethylethylenediamine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethyl-1,2-ethanediamine
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.