Learn More
N,N-Dimethylethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10594683 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
250 Milliliter
5 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10594683 25 L Metallfass 25 Liter
10132480 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10112480 1 L Glasflasche 1 Liter
10358793 5 L Plastikeimer 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10594683 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 116180250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-01-0 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-01-0
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
MDL-Nummer MFCD00002846
InChI-Schlüssel UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon
PubChem CID 7902
ChEBI CHEBI:271436
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)ethanol
SMILES CN(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylethanolamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8880g/mL
Siedepunkt 139.0°C
Flammpunkt 40°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Metallfass
Strukturformel HOCH2CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.4290 to 1.4300
Menge 25 L
Beilstein 04, 276
Merck Index 15, 2845
Relative Dichte 0.888
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 3.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylethanolamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.