Learn More
N,N-Dimethyldodecylamin, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481157 250 g 250 Gramm
11471157 50 g 50 Gramm
11461157 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24145.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213.409 g/mol
N,N-Dimethyldodecylamine is used as a as a capping agent during the synthesis of Au(core) -Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene. It is used in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate. Also used in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyldodecylamin wird als Deckmittel bei der Synthese von Au(core) -Pd(shell) bimetallischen Nanopartikeln in Toluol verwendet. Es wird bei der Synthese von N-Alkyl-N,N-Dimethyl-1-Ammonio-2-Hydroxy-3-Hydroxypropansulfonat verwendet. Wird auch bei der Herstellung von neuartigem bis-quartärem Ammoniumsalz verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Stoffe wie Kupfer, Oxidationsmittel, starke Säuren sind zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-18-5
Summenformel C14H31N
Molekulargewicht (g/mol) 213.409
MDL-Nummer MFCD00008970
InChI-Schlüssel YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
PubChem CID 8168
IUPAC-Name N,N-Dimethyldodecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyldodecylamine
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 0.787
Siedepunkt 110°C to 112°C (3 mmHg)
Flammpunkt 118°C (244°F)
Brechungsindex 1.4375
Menge 250 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 213.41
Reinheit (%) ≥90%