Learn More
N,N-Dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N,N-Dimethylaniline acts as a precursor to triarylmethane dyes such as crystal violet and malachite green. It is also used in the synthesis of vanillin, methyl violet, and Michler's ketone. Further, it is used as a hardener for plastic resins and an acid scavenger in the manufacture of semisynthetic penicillins and cephalosporins. In addition to this, it is used as a promoter in the curing of polyester and vinyl ester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N-Dimethylanilin wirkt als Vorläufer von Triarylmethanfarbstoffen wie Kristallviolett und Malachitgrün. Es wird auch bei der Synthese von Vanillin, Methylviolett und Michler′-Keton verwendet. Darüber hinaus wird es als Härter für Kunststoffharze und als Säurefänger bei der Herstellung von halbsynthetischen Penicillinen und Cephalosporinen eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Promotor bei der Härtung von Polyester- und Vinylesterharzen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether, Aceton, Chloroform, Benzol und Alkali.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Chlorformiaten und Halogenen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylaniline |
| Schmelzpunkt | 2°C |
| Dichte | 0.956 |
| pH | 7.4 |
| Siedepunkt | 193°C |
| Flammpunkt | 62°C (143°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.558 |
| Menge | 2500 mL |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- N,N-Dimethylaniline
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylaniline