Learn More
N,N-Dimethylacetamid, ≥ 99 %, Spektralphotometriequalität, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15601460
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15601460 1 l Glasflasche 1 Liter
15611460 2 l Glasflasche 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15601460 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 1548061L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spektrophotometrischer Gütegrad, ≥ 99 %
  • Lösungsmittel mit Spektrophotometrie-Gütegrad sind hochreine Lösungsmittel, die speziell für Anwendungen mit Spektralphotometern entwickelt wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-19-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00008686
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylacetamid, Acetamid, n,n-dimethyl, Acetdimethylamid, N,N-Dimethylacetamid, Dimethylamidacetat, N,N-Dimethylethanamid, Dimethylacetonamid, Acetyldimethylamin, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacetamid
Schmelzpunkt -20 °C
Dichte 0.937 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 1.8 % (100 °F), 11.5 % (160 °F)
Flammpunkt 70 °C (158 °F)
Zündpunkt 914 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.437
Strukturformel CH3CON(CH3)2
Dampfdruck 4 mmHg (38 °C), 2 mmHg (25 °C)
Beilstein 1737614
Siedepunkt 164 °C bis 166 °C
Formelmasse 87.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Spektrophotometrisch