Learn More
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell™
Catalog Number p-7120612
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
20 L
Verpackung:
Glasflasche
Stainless Steel Can
127-19-5
C4H9NO
87.12
MFCD00008686
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Dimethylacetamid, Acetamid, n,n-dimethyl, Acetdimethylamid, N,N-Dimethylacetamid, Dimethylamidacetat, N,N-Dimethylethanamid, Dimethylacetonamid, Acetyldimethylamin, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
31374
CHEBI:84254
N,N-Dimethylacetamid
CN(C)C(C)=O
127-19-5
C4H9NO
87.12
MFCD00008686
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Dimethylacetamid, Acetamid, n,n-dimethyl, Acetdimethylamid, N,N-Dimethylacetamid, Dimethylamidacetat, N,N-Dimethylethanamid, Dimethylacetonamid, Acetyldimethylamin, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
31374
CHEBI:84254
N,N-Dimethylacetamid
CN(C)C(C)=O
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacetamid
pH 4 (bei 200.00 g/ l20 °C)
Schmelzpunkt -20 °C
Farbe Farblos bis gelb
Strukturformel CH3CON(CH3)2
Beilstein 1737614
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 87.12 mol
Reinheit (%) 0.99
Dichte 0.937 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 164 bis 166 °C bei 1,013 hPa
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 11.5 % (160 °F), 1.8 % (100 °F)
Flammpunkt 70 °C (158 °F)
Zündpunkt 914 °F
Geruch Amin-ähnlich
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 4 mmHg (38 °C), 2 mmHg (25 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.