Learn More
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Metallfass
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N, N-Dimethylacetamide |
Schmelzpunkt | -20.0°C |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 0.9370g/mL |
Siedepunkt | 164.0°C to 166.0°C |
Menge | 5 L |
Flammpunkt | 70°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Kunststofftrommel |