Learn More
N,N-Dimethylacetamid, ≥99.8 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3523506 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10025303
Marke: Thermo Scientific 390670010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-19-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00008686
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylacetamide
Schmelzpunkt -20.0°C
Extinktion 0.046 at 310nm, 0.301 at 285nm, 0.7 (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 275nm
Farbe Farblos
Azidität 0.0005 meq/g max.
Alkalinität 0.003 meq/g max.
Dichte 0.9370g/mL
Siedepunkt 164.0°C to 166.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 70°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4370 to 1.4390
Prozentgehaltsbereich 99.8+%
Relative Dichte 0.937
Strukturformel CH3CON(CH3)2
Viskosität 1.02 mPa.s (20°C)
Wasser 0.05% max.
Merck Index 15, 3248
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylacetamide