Learn More
N,N-Dimethyl-p-Toluidin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424034 2500 g 2500 Gramm
11404034 100 g 100 Gramm
11414034 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424034 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11988.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.36 CHF
    461.65 CHF / 2500 Gramm
    Sparen 53.71 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 99-97-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
N,N-Dimethyl-p-toluidine is used as a polymerization catalyst for polyesters, acrylate and epoxy resins. It is also used as a hardener for dental cements and in adhesives. It serves as an intermediate for photographic chemicals, in industrial glues, in artificial fingernail preparations, colorants, pharmaceuticals. It reacts with vinyl ether in the presence of copper(II) chloride gives tetrahydroquinolines. Further, it is used to accelerate polymerization of ethyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyl-p-Toluidin wird als Polymerisationskatalysator für Polyester, Acrylat und Epoxidharze verwendet. Es wird auch als Härter für Dentalzemente und in Klebstoffen verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für Fotochemikalien, in Industrieklebstoffen, in künstlichen Fingernagelpräparaten, Farbstoffen, Pharmazeutika. Es reagiert mit Vinylether in Anwesenheit von Kupfer(II)-chlorid und ergibt Tetrahydrochinoline. Darüber hinaus wird es zur Beschleunigung der Polymerisation von Ethylmethacrylat verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-97-8
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00008316
InChI-Schlüssel GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine
PubChem CID 7471
IUPAC-Name N,N,4-trimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-p-toluidine
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 0.937
Siedepunkt 210°C to 211°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.546
Menge 2500 g
UN-Nummer 1708
Beilstein 774409
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 99%